Bromthymolblau Reag. Ph. Eur., ACS
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025 1.03026.0500
1.03026.0025EA 190 EUR
1.03026.0025 1.03026.0500
Bromthymolblau Reag. Ph. Eur., ACS
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 204…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430