Bromthymolblau, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151360250 151361000 151365000
ACRO151360250EA 69.6 EUR
ACRO151360250 ACRO151361000 ACRO151365000
Bromthymolblau, rein Indikator
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molekulargewicht: 624.39 g/mol
Schmelzpunkt: 204 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)