4,4'-Dibrombenzil ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13090.18 A13090.09 A13090.30
A13090.18EA 240 EUR
A13090.18 A13090.09 A13090.30
4,4'-Dibrombenzil ≥97%
4,4'-Dibrombenzil
Purity: 97% CAS No.: 35578-47-3 Molecular Formula: C14H8Br2O2 Formula Weight: 368.04 Melting Point: 224-226° MDL No.: MFCD00000104
Formel: C₁₄H₈Br₂O₂
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000104
CAS-Nummer: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1