4-Brombenzophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106720250
106721000
ACRO106720250EA
35.6
EUR
ACRO106720250
ACRO106721000
4-Brombenzophenon 97%
4-Brombenzophenon
Formel:
C₁₃H₉BrO Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 78…82 °C |
MDL Number:
MFCD00000103 CAS-Nummer: 90-90-4 EINECS: 202-024-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 82 °C |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |