Natriumtoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
152536-100G
152536-500G
152536-5G
SIAL152536-100GEA
75.8
EUR
SIAL152536-100G
SIAL152536-500G
SIAL152536-5G
Natriumtoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Natriumtoluol-4-sulfonat
Formel:
C₇H₇NaO₃S Molekulargewicht: 194.19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00798566 CAS-Nummer: 657-84-1 EINECS: 211-522-5 |