Natriumtoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 31.6 EUR
8.21125.0005 8.21125.0250
Natriumtoluol-4-sulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumtoluol-4-sulfonat
Formel: C₇H₇NaO₃S
Molekulargewicht: 194.19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798566
CAS-Nummer: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na