Methyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

158992-100G 158992-500G
SIAL158992-100GEA 38.1 EUR
SIAL158992-100G SIAL158992-500G
Methyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Methyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₈H₁₀O₃S
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR