p-Toluolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Formel:
C₇H₇ClO₂S Siedepunkt: 146 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 67…70 °C Dichte: 1.35 Flammpunkt: 128 °C (262 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007450 CAS-Nummer: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9534 |