4-tert-Butylthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
TL00626.1
TL00626.10
MAYBTL00626.1EA
0
EUR
MAYBTL00626.1
MAYBTL00626.10
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formel:
C₁₀H₁₄S Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 0.9917 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00022067 CAS-Nummer: 2396-68-1 EINECS: 219-255-6 UN-Nummer: 3334 ADR: 9, |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...