4-tert-Butylthiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 30.8 EUR
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
4-tert-Butylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Formel: C₁₀H₁₄S
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0.990
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022067
CAS-Nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,