2-Methylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylhydroquinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
112968-1KG
112968-250G
SIAL112968-1KGEA
222
EUR
SIAL112968-1KG
SIAL112968-250G
2-Methylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydrochinon
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS-Nummer: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |