2-Methylhydrochinon

Lieferant: Roth Carl
Achtung

Synonyme: Methylhydroquinone

4787.1 4787.2
ROTH4787.1EA 0 EUR
ROTH4787.1 ROTH4787.2
2-Methylhydrochinon
2-Methylhydrochinon
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002345
CAS-Nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR