2-Methylhydrochinon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methylhydroquinone
B21241.0B B21241.30
B21241.0BEA 208 EUR
B21241.0B B21241.30
2-Methylhydrochinon ≥99%
2-Methylhydrochinon
Purity: 99% CAS No.: 95-71-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 127-130° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2041489 MDL No.: MFCD00002345
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 284…286 °C
Schmelzpunkt: 127…130 °C
Flammpunkt: 172 °C (341 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002345
CAS-Nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III