2-tert-Butylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
112941-100G
112941-500G
112941-5G
SIAL112941-100GEA
41.9
EUR
SIAL112941-100G
SIAL112941-500G
SIAL112941-5G
2-tert-Butylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydrochinon
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 128 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 171 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002344 CAS-Nummer: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |