2-tert-Butylhydrochinon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
Purity: 97%
CAS No.: 1948-33-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 126-129°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 637923
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002344
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 295 °C Schmelzpunkt: 126…129 °C Dichte: 1.050 Flammpunkt: 171 °C (339 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002344 CAS-Nummer: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |