2-tert-Butylhydrochinon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
150820020
150820050
150822500
150825000
ACRO150820020EA
338
EUR
ACRO150820020
ACRO150820050
ACRO150822500
ACRO150825000
2-tert-Butylhydrochinon 97%
2-tert-Butylhydrochinon
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 125…130 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 171 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002344 CAS-Nummer: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Crystalline powder (May contain black particles) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |