3,5-Dihydroxytoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 54.5 EUR
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroxytoluol 98%
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %