4-tert-Butylbrenzcatechin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
A14599.0BEA
142
EUR
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
4-tert-Butylbrenzcatechin ≥98%
4-tert-Butylbrenzcatechin
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Siedepunkt: 284…286 °C Schmelzpunkt: 53…57 °C Dichte: 1.049 Flammpunkt: 151 °C (303 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002201 CAS-Nummer: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III |