Benzylalkohol
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
0336.1 0336.2 0336.3
ROTH0336.1EA 0 EUR
ROTH0336.1 ROTH0336.2 ROTH0336.3
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molekulargewicht: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: –15.3 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM