Benzylalkohol 97-100,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
27354EEEA
685
EUR
27354EE
27354UU
Benzylalkohol 97-100,5%, GPR RECTAPUR®
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Molekulargewicht: 108.14 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: –15,3 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 101 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS-Nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97 - 100.5 % |
Acidity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/20) | 1.043 - 1.049 |
Peroxide value | Max. 5 |
Refractive index (20°C) | 1.538 - 1.541 |
Benzaldehyde | Max. 0.15 % |
Evaporation residue | Max. 0.05 % |
Related substances | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |