3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W288500-10KG W288500-1KG W288500-5KG W288500-SAMPLE
SIALW288500-10KGEA 837 EUR
SIALW288500-10KG SIALW288500-1KG SIALW288500-5KG SIALW288500-SAMPLE
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 455 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002950
CAS-Nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6