2-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285803-10KG-K
W285803-1KG-K
W285803-25KG-K
SIALW285803-10KG-KEA
267
EUR
SIALW285803-10KG-K
SIALW285803-1KG-K
SIALW285803-25KG-K
2-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanol
Formel:
C₆H₅CH₂CH₂OH Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 103…105 °C Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 102 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002886 CAS-Nummer: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07370 |