3,4,5-Trimethoxytoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene
A15201.06
A15201.14
A15201.18
A15201.06EA
20.7
EUR
A15201.06
A15201.14
A15201.18
3,4,5-Trimethoxytoluol ≥98%
3,4,5-Trimethoxytoluol
Purity: 98%
CAS No.: 6443-69-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 115-116°/4mm
Beilstein Reference: 1953791
MDL No.: MFCD00008397
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Siedepunkt: 115…116 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 34…38 °C Dichte: 1.082 Flammpunkt: 74 °C (165 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008397 CAS-Nummer: 6443-69-2 EINECS: 229-239-0 |