2,4-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159638-100G
159638-25G
SIAL159638-100GEA
274
EUR
SIAL159638-100G
SIAL159638-25G
2,4-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 34…35 °C |
MDL Number:
MFCD00004614 CAS-Nummer: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |