2-Methoxy-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ200
302880-100G
302880-25G
SIAL302880-100GEA
133
EUR
SIAL302880-100G
SIAL302880-25G
2-Methoxy-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-kresol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 219…222 °C (1013 hPa) Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002378 CAS-Nummer: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Merck Index: 13,02599 |