4-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
136905-100G 136905-500G 136905-5G
SIAL136905-100GEA 38 EUR
SIAL136905-100G SIAL136905-500G SIAL136905-5G
4-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004653
CAS-Nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608