4-Methoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 34.8 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
4-Methoxybenzylalkohol 98%
4-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…25.5 °C
Dichte: 1.1125 g/cm³
Flammpunkt: 146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004653
CAS-Nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)