4-Methylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Methylanisole

M-Clarity™ quality level = MQ100

148091-100ML 148091-1L
SIAL148091-100MLEA 25.2 EUR
SIAL148091-100ML SIAL148091-1L
4-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008413
CAS-Nummer: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR