2-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268003-100G-K W268003-1KG-K W268003-5KG-K W268003-SAMPLE
SIALW268003-100G-KEA 106 EUR
SIALW268003-100G-K SIALW268003-1KG-K SIALW268003-5KG-K SIALW268003-SAMPLE
2-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008373
CAS-Nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,III