3-Nitrobenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(3-Nitrophenyl)methanol
SB01164.1
SB01164.10
SB01164.50
MAYBSB01164.1EA
0
EUR
MAYBSB01164.1
MAYBSB01164.10
MAYBSB01164.50
3-Nitrobenzylalkohol
3-Nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 26…27 °C Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007273 CAS-Nummer: 619-25-0 EINECS: 210-588-2 |