3-Nitrobenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14
A15040.22
A15040.14EA
56
EUR
A15040.14
A15040.22
3-Nitrobenzylalkohol ≥98%
3-Nitrobenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 619-25-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point:
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 175…180 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 29…33 °C Dichte: 1.300 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007273 CAS-Nummer: 619-25-0 EINECS: 210-588-2 |