3-Nitro-p-toluidin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01481.1 SB01481.50
MAYBSB01481.1EA 0 EUR
MAYBSB01481.1 MAYBSB01481.50
3-Nitro-p-toluidin
3-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Dichte: 1,312 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007910
CAS-Nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN-Nummer: 2660
ADR: 6.1,III