3-Nitro-p-toluidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
127250250
127250050
127251000
ACRO127250250EA
48.9
EUR
ACRO127250250
ACRO127250050
ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidin 97%
3-Nitro-p-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 74…78 °C Dichte: 1,312 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS-Nummer: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN-Nummer: 2660 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Ochre to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 78 °C |
HPLC | ≥96.0 % |