p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
461121-1KG
461121-250G
SIAL461121-1KGEA
80.9
EUR
SIAL461121-1KG
SIAL461121-250G
p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
p-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 43 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007906 CAS-Nummer: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN-Nummer: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |