m-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 35.1 EUR
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007808
CAS-Nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN-Nummer: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR