m-Toluidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
157870010
157870050
ACRO157870010EA
128
EUR
ACRO157870010
ACRO157870050
m-Toluidin 99%
m-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Siedepunkt: 203…204 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007808 CAS-Nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN-Nummer: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,09614 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |