Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128945-1L 128945-250ML
SIAL128945-1LEA 192 EUR
SIAL128945-1L SIAL128945-250ML
Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Phenethylamin
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008184
CAS-Nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371