Benzylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzylisothiocyanate
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 92.4 EUR
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Benzylisothiocyanat 98%
Benzylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004819
CAS-Nummer: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %