N,N-Dimethyl-m-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 121-72-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: -15°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1422766
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008305
Formel:
C₉H₁₃N Siedepunkt: 212…215 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0.932 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008305 CAS-Nummer: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN-Nummer: 1708 ADR: 6.1,II |