4-Iodbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Iodophenyl)methanol
L19278.03 L19278.06
L19278.03EA 45.1 EUR
L19278.03 L19278.06
4-Iodbenzylalkohol ≥97%
4-Iodbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 18282-51-4 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 72-74° Beilstein Reference: 1931621
Formel: C₇H₇IO
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01732720
CAS-Nummer: 18282-51-4