3-Iod-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278858-25G
278858-5G
SIAL278858-25GEA
0
EUR
SIAL278858-25G
SIAL278858-5G
3-Iod-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Iod-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇IO₂ Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 210…211 °C |
MDL Number:
MFCD00010392 CAS-Nummer: 82998-57-0 |