4'-Iodacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06
A16794.14
A16794.22
A16794.06EA
38.6
EUR
A16794.06
A16794.14
A16794.22
4'-Iodacetophenon ≥98%
4'-Iodacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 13329-40-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1857412
Formel:
C₈H₇IO Siedepunkt: 145…150 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045320 CAS-Nummer: 13329-40-3 EINECS: 236-372-8 |