2'-Iodacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
36.4
EUR
B25345.03
B25345.06
2'-Iodacetophenon ≥98%
2'-Iodacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Formel:
C₈H₇IO Siedepunkt: 139…140 °C (12 mmHg) Dichte: 1.746 Flammpunkt: 103 °C (218 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094998 CAS-Nummer: 2142-70-3 |