(4-Iodphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 73.3 EUR
L15119.03 L15119.06
(4-Iodphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Iodphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Formel: C₈H₆IN
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060306
CAS-Nummer: 51628-12-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III