(3-Iodphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L15118.03
L15118.06
L15118.03EA
74.9
EUR
L15118.03
L15118.06
(3-Iodphenyl)acetonitril ≥97%
(3-Iodphenyl)acetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 130723-54-5
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₆IN Siedepunkt: 138 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 33…35 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040890 CAS-Nummer: 130723-54-5 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |