1-tert-Butyl-4-iodbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
L11603.03 L11603.06
L11603.03EA 54.9 EUR
L11603.03 L11603.06
1-tert-Butyl-4-iodbenzol ≥97%
1-tert-Butyl-4-iodbenzol
Purity: 97% CAS No.: 35779-04-5 Molecular Formula: C10H13I Formula Weight: 260.12 Flash Point: 106°(223°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 1931810 MDL No.: MFCD00052339
Formel: C₁₀H₁₃I
Siedepunkt: 243 °C
Dichte: 1.468
Flammpunkt: 106 °C (223 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052339
CAS-Nummer: 35779-04-5