3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
BTB06459.1
BTB06459EA
MAYBBTB06459.1EA
0
EUR
MAYBBTB06459.1
MAYBBTB06459EA
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂S Siedepunkt: 75…76 °C (0.5 mmHg) Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014724 CAS-Nummer: 777-44-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |