3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
L07191.03
L07191.06
L07191.03EA
39.2
EUR
L07191.03
L07191.06
3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formel:
C₇H₅F₃S Siedepunkt: 71…72 °C (20 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041142 CAS-Nummer: 937-00-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |