2-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
TL00684DA TL00684EA
MAYBTL00684DAEA 0 EUR
MAYBTL00684DA MAYBTL00684EA
2-(Trifluormethyl)thiophenol
2-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
MDL Number: MFCD00068896
CAS-Nummer: 13333-97-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III