α,α,α-Trifluor-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
178470-1G 178470-25G 178470-5G
SIAL178470-1GEA 54.4 EUR
SIAL178470-1G SIAL178470-25G SIAL178470-5G
α,α,α-Trifluor-p-kresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7